1-(2-(Methylsulphonyl)phenyl)piperazine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30665-1G OR30665-250MG
APOSOR30665-1GEA 600 DKK
APOSOR30665-1G APOSOR30665-250MG
1-(2-(Methylsulphonyl)phenyl)piperazine hydrochloride
1-(2-(Methylsulphonyl)phenyl)piperazine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₇ClN₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11869755
CAS-nummer: 916488-42-1