2-Bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR30663-1G OR30663-250MG
APOSOR30663-1GEA 1880 DKK
APOSOR30663-1G APOSOR30663-250MG
2-Bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
2-Bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₄BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11869753
CAS-nummer: 1159511-19-9