4-Brom-2-nitroanisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-1-methoxy-2-nitrobenzene
OR3066-25G OR3066-5G OR3066-100G
APOSOR3066-25GEA 186 DKK
APOSOR3066-25G APOSOR3066-5G APOSOR3066-100G
4-Brom-2-nitroanisol
4-Brom-2-nitroanisol
Formel: C₇H₆BrNO₃
Molekylvægt: 232.03 g/mol
Smeltepunkt: 87…88 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00055529
CAS-nummer: 33696-00-3