2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR306578-10G OR306578-25G
APOSOR306578-10GEA 491 DKK
APOSOR306578-10G APOSOR306578-25G
2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 95+%
2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formel: C₈H₇N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19443280
CAS-nummer: 739364-95-5