6-Oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR306524-100MG OR306524-1G OR306524-250MG
APOSOR306524-100MGEA 796 DKK
APOSOR306524-100MG APOSOR306524-1G APOSOR306524-250MG
6-Oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
6-Oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16744613
CAS-nummer: 909406-73-1