4-Brom-2-nitroanilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR3065-100G
OR3065-250G
OR3065-500G
APOSOR3065-100GEA
349
DKK
APOSOR3065-100G
APOSOR3065-250G
APOSOR3065-500G
4-Brom-2-nitroanilin
4-Brom-2-nitroanilin
Formel:
C₆H₅BrN₂O₂ Smeltepunkt: 110…114 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00041312 CAS-nummer: 875-51-4 |