4-Brom-2-nitroanilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3065-100G OR3065-250G OR3065-500G
APOSOR3065-100GEA 349 DKK
APOSOR3065-100G APOSOR3065-250G APOSOR3065-500G
4-Brom-2-nitroanilin
4-Brom-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Molekylvægt: 217.02 g/mol
Kogepunkt: 309
Smeltepunkt: 110…114 °C
Massefylde: 1.81
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041312
CAS-nummer: 875-51-4