5-Boc-2-bromo-6,7-dihydro-4H-thiazolo[5,4-c]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate, tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
OR30647-1G OR30647-5G
APOSOR30647-1GEA 545 DKK
APOSOR30647-1G APOSOR30647-5G
5-Boc-2-bromo-6,7-dihydro-4H-thiazolo[5,4-c]pyridine
5-Boc-2-bromo-6,7-dihydro-4H-thiazolo[5,4-c]pyridine
Formel: C₁₁H₁₅BrN₂O₂S
Smeltepunkt: 94…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09951958
CAS-nummer: 365996-06-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III