(4-Methoxypyridin-2-yl)methanamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR306389-1G OR306389-250MG OR306389-5G
APOSOR306389-1GEA 709 DKK
APOSOR306389-1G APOSOR306389-250MG APOSOR306389-5G
(4-Methoxypyridin-2-yl)methanamine 98%
(4-Methoxypyridin-2-yl)methanamine
Formel: C₇H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11111886
CAS-nummer: 194658-14-5
UN nummer: 2735
ADR: 8,III