2,6-Dimethylhydroquinon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR30634-1G OR30634-5G
APOSOR30634-1GEA 183 DKK
APOSOR30634-1G APOSOR30634-5G
2,6-Dimethylhydroquinon
2,6-Dimethylhydroquinon
Formel: C₈H₁₀O₂
Smeltepunkt: 154 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016466
CAS-nummer: 654-42-2
EINECS: 211-505-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III