3,4,5-Trihydroxybenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Gallic aldehyde, Pyrogallol-5-carboxaldehyde
OR30631-25G OR30631-5G
APOSOR30631-25GEA 3100 DKK
APOSOR30631-25G APOSOR30631-5G
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyd
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₄
Smeltepunkt: 211…213 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003371
CAS-nummer: 13677-79-7