2-Imidazolecarboxylic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30610-5G OR30610-25G
APOSOR30610-5GEA 818 DKK
APOSOR30610-5G APOSOR30610-25G
2-Imidazolecarboxylic acid 96%
2-Imidazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₄N₂O₂
Smeltepunkt: 198 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00270816
CAS-nummer: 16042-25-4