7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30603-1G OR30603-250MG
APOSOR30603-1GEA 414 DKK
APOSOR30603-1G APOSOR30603-250MG
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₅BrN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07778353
CAS-nummer: 808744-34-5