4-Brom-o-cresol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-2-methylphenol, 1-Bromo-4-hydroxy-3-methylbenzene
OR3060-100G OR3060-25G OR3060-1G
APOSOR3060-100GEA 1400 DKK
APOSOR3060-100G APOSOR3060-25G APOSOR3060-1G
4-Brom-o-cresol 95%
4-Brom-o-cresol
Formel: C₇H₇BrO
Molekylvægt: 187.04 g/mol
Smeltepunkt: 62…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00055435
CAS-nummer: 2362-12-1