4-Pyridinthiol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Pyridine-4-thiol, 4-Mercaptopyridine
OR30596-1G OR30596-5G
APOSOR30596-1GEA 164 DKK
APOSOR30596-1G APOSOR30596-5G
4-Pyridinthiol 97%
4-Pyridinthiol
Formel: C₅H₅NS
Molekylvægt: 111.17 g/mol
Smeltepunkt: 182…189 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006422
CAS-nummer: 4556-23-4
EINECS: 224-926-1