5-Hexynoic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR30593-25G OR30593-1G OR30593-5G
APOSOR30593-25GEA 1970 DKK
APOSOR30593-25G APOSOR30593-1G APOSOR30593-5G
5-Hexynoic acid 99%
5-Hexynoic acid
Formel: C₆H₈O₂
Kogepunkt: 224…225 °C
Massefylde: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066346
CAS-nummer: 53293-00-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,III