5-Hexyn-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30592-25G OR30592-5G
APOSOR30592-25GEA 1600 DKK
APOSOR30592-25G APOSOR30592-5G
5-Hexyn-1-ol
5-Hexyn-1-ol
Formel: C₆H₁₀O
Kogepunkt: 73…75 °C/15mmHg
Massefylde: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002980
CAS-nummer: 928-90-5
EINECS: 618-884-7