(Triisopropylsilyl)acetylen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30591-25G OR30591-5G OR30591-100G
APOSOR30591-25GEA 349 DKK
APOSOR30591-25G APOSOR30591-5G APOSOR30591-100G
(Triisopropylsilyl)acetylen
(Triisopropylsilyl)acetylen
Formel: C₁₁H₂₂Si
Kogepunkt: 50…52 °C/0,6mmHg
Massefylde: 0,813 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075452
CAS-nummer: 89343-06-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III