4,6-Dichlor-o-cresol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,5-Dichloro-2-hydroxytoluene, 2,4-Dichloro-6-methylphenol, 1,3-Dichloro-4-hydroxy-5-methylbenzene
OR30590-1G OR30590-25G OR30590-5G
APOSOR30590-1GEA 164 DKK
APOSOR30590-1G APOSOR30590-25G APOSOR30590-5G
4,6-Dichlor-o-cresol
4,6-Dichlor-o-cresol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Kogepunkt: 225…226 °C
Smeltepunkt: 53…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00019988
CAS-nummer: 1570-65-6
EINECS: 216-382-9