2-Methyl-2H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30589-250MG OR30589-1G OR30589-5G
APOSOR30589-250MGEA 458 DKK
APOSOR30589-250MG APOSOR30589-1G APOSOR30589-5G
2-Methyl-2H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
2-Methyl-2H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₉BN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11109437
CAS-nummer: 885698-95-3