1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30588-1G OR30588-250MG
APOSOR30588-1GEA 1010 DKK
APOSOR30588-1G APOSOR30588-250MG
1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid
Formel: C₈H₉BN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09870054
CAS-nummer: 1001907-59-0