Acetamidoxime
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30585-1G OR30585-5G
APOSOR30585-1GEA 164 DKK
APOSOR30585-1G APOSOR30585-5G
Acetamidoxime
Acetamidoxime
Formel: C₂H₆N₂O
Smeltepunkt: 134…138 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00603514
CAS-nummer: 22059-22-9