1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-5-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305629-1G OR305629-250MG
APOSOR305629-1GEA 2330 DKK
APOSOR305629-1G APOSOR305629-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-5-carbonitrile
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-5-carbonitrile
Formel: C₈H₅N₃
Smeltepunkt: 214…216 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09909831
CAS-nummer: 146767-63-7