Isoquinoline-8-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30562-1G OR30562-500MG
APOSOR30562-1GEA 480 DKK
APOSOR30562-1G APOSOR30562-500MG
Isoquinoline-8-carbaldehyde
Isoquinoline-8-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₇NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06227440
CAS-nummer: 787615-01-4