1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30558-1G OR30558-250MG
APOSOR30558-1GEA 545 DKK
APOSOR30558-1G APOSOR30558-250MG
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formel: C₈H₉BN₂O₂
Smeltepunkt: 277…283 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09870053
CAS-nummer: 1150114-80-9