2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR30556-25G OR30556-5G
APOSOR30556-25GEA 284 DKK
APOSOR30556-25G APOSOR30556-5G
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Formel: C₁₀H₉Cl₂N
Smeltepunkt: 183…190 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012734
CAS-nummer: 3747-74-8
EINECS: 223-145-3