2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR305419-1G OR305419-5G
APOSOR305419-1GEA 1290 DKK
APOSOR305419-1G APOSOR305419-5G
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid 98%
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₂
Smeltepunkt: 211…212 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115212
CAS-nummer: 98088-04-1