2-Acetamido-6-Brompyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-(6-Bromopyridin-2-yl)acetamide
OR305408-1G OR305408-5G
APOSOR305408-1GEA 654 DKK
APOSOR305408-1G APOSOR305408-5G
2-Acetamido-6-Brompyridin
2-Acetamido-6-Brompyridin
Formel: C₇H₇BrN₂O
Smeltepunkt: 154…157 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234277
CAS-nummer: 25218-99-9