2-Brom-6-methylbenzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR3054-1G OR3054-25G OR3054-5G
APOSOR3054-1GEA 164 DKK
APOSOR3054-1G APOSOR3054-25G APOSOR3054-5G
2-Brom-6-methylbenzoesyre 97%
2-Brom-6-methylbenzoesyre
Formel: C₈H₇BrO₂
Smeltepunkt: 107…112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01310788
CAS-nummer: 90259-31-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III