5-Pyrimidinecarbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR305377-1G OR305377-5G
APOSOR305377-1GEA 1810 DKK
APOSOR305377-1G APOSOR305377-5G
5-Pyrimidinecarbonyl chloride
5-Pyrimidinecarbonyl chloride
Formel: C₅H₃ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03789627
CAS-nummer: 40929-48-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,III