5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR305356-25G OR305356-5G
APOSOR305356-25GEA 4200 DKK
APOSOR305356-25G APOSOR305356-5G
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one 97%
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
Formel: C₇H₅BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07367221
CAS-nummer: 183208-34-6