tert-Butyl-4-(4-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305321-1G OR305321-5G
APOSOR305321-1GEA 262 DKK
APOSOR305321-1G APOSOR305321-5G
tert-Butyl-4-(4-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(4-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₆H₂₅N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797795
CAS-nummer: 304897-49-2