1-Methyl-3,5-dinitro-1H-pyridin-2-one 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Methyl-3,5-dinitro-2-pyridone, 1-Methyl-3,5-dinitropyridin-2(1H)-one
OR305320-1G OR305320-5G
APOSOR305320-1GEA 164 DKK
APOSOR305320-1G APOSOR305320-5G
1-Methyl-3,5-dinitro-1H-pyridin-2-one 99%
1-Methyl-3,5-dinitro-1H-pyridin-2-one
Formel: C₆H₅N₃O₅
Molekylvægt: 199.121 g/mol
Smeltepunkt: 174…178 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00456280
CAS-nummer: 14150-94-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III