6-Nitro-1-indanon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Nitro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR30531-1G OR30531-5G
APOSOR30531-1GEA 208 DKK
APOSOR30531-1G APOSOR30531-5G
6-Nitro-1-indanon 97%
6-Nitro-1-indanon
Formel: C₉H₇NO₃
Molekylvægt: 177.16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06656903
CAS-nummer: 24623-24-3