2-Brom-5-methylbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3053-1G OR3053-5G
APOSOR3053-1GEA 164 DKK
APOSOR3053-1G APOSOR3053-5G
2-Brom-5-methylbenzoesyre 98%
2-Brom-5-methylbenzoesyre
Formel: C₈H₇BrO₂
Smeltepunkt: 136…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079722
CAS-nummer: 6967-82-4