6-Bromoisoindolin-1-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR305290-1G
OR305290-5G
OR305290-500MG
APOSOR305290-1GEA
284
DKK
APOSOR305290-1G
APOSOR305290-5G
APOSOR305290-500MG
6-Bromoisoindolin-1-one 97%
6-Bromoisoindolin-1-one
Formel:
C₈H₆BrNO Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD11848599 CAS-nummer: 675109-26-9 |