6-Aminoisoindolin-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305288-1G OR305288-5G
APOSOR305288-1GEA 806 DKK
APOSOR305288-1G APOSOR305288-5G
6-Aminoisoindolin-1-one
6-Aminoisoindolin-1-one
Formel: C₈H₈N₂O
Smeltepunkt: 247 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09701282
CAS-nummer: 675109-45-2