5-Aminoisoindolin-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305283-1G OR305283-5G
APOSOR305283-1GEA 480 DKK
APOSOR305283-1G APOSOR305283-5G
5-Aminoisoindolin-1-one
5-Aminoisoindolin-1-one
Formel: C₈H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10000828
CAS-nummer: 222036-66-0