5-Hydroxyisoindolin-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305282-250MG OR305282-1G
APOSOR305282-250MGEA 545 DKK
APOSOR305282-250MG APOSOR305282-1G
5-Hydroxyisoindolin-1-one
5-Hydroxyisoindolin-1-one
Formel: C8H7NO2
Molekylvægt: 149.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10000830
CAS-nummer: 252061-66-8