3-Methyl-4-nitrobenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR30523-1G
OR30523-5G
APOSOR30523-1GEA
262
DKK
APOSOR30523-1G
APOSOR30523-5G
3-Methyl-4-nitrobenzaldehyde 97%
3-Methyl-4-nitrobenzaldehyde
Formel:
C8H7NO3 Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD08445621 CAS-nummer: 18515-67-8 |