2-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR305201-1G OR305201-500MG
APOSOR305201-1GEA 2750 DKK
APOSOR305201-1G APOSOR305201-500MG
2-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
2-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01719046
CAS-nummer: 54778-20-0