2-Brom-4-methylbenzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR3052-100G
OR3052-25G
APOSOR3052-100GEA
1090
DKK
APOSOR3052-100G
APOSOR3052-25G
2-Brom-4-methylbenzoesyre 97%
2-Brom-4-methylbenzoesyre
Formel:
C₈H₇BrO₂ Smeltepunkt: 143…147 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00045797 CAS-nummer: 7697-27-0 |