Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305169-1G OR305169-250MG
APOSOR305169-1GEA 994 DKK
APOSOR305169-1G APOSOR305169-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbaldehyde
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06739248
CAS-nummer: 136117-74-3