(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 2-Hydrazinoanisole hydrochloride
OR30516-100G OR30516-25G
APOSOR30516-100GEA 2780 DKK
APOSOR30516-100G APOSOR30516-25G
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride 96%
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Formel: C₇H₁₁ClN₂O
Smeltepunkt: 155 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00035456
CAS-nummer: 6971-45-5
EINECS: 230-199-1