5-Bromo-1H-indazol-3-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305112-1G OR305112-250MG
APOSOR305112-1GEA 632 DKK
APOSOR305112-1G APOSOR305112-250MG
5-Bromo-1H-indazol-3-ol
5-Bromo-1H-indazol-3-ol
Formel: C₇H₅BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07781638
CAS-nummer: 7364-27-4