2-Brom-3-methylbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3051-25G OR3051-100G
APOSOR3051-25GEA 197 DKK
APOSOR3051-25G APOSOR3051-100G
2-Brom-3-methylbenzoesyre
2-Brom-3-methylbenzoesyre
Formel: C₈H₇BrO₂
Smeltepunkt: 134…138 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079721
CAS-nummer: 53663-39-1