5-Methyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305086-1G OR305086-5G OR305086-10G
APOSOR305086-1GEA 186 DKK
APOSOR305086-1G APOSOR305086-5G APOSOR305086-10G
5-Methyl-1H-indazole
5-Methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₈N₂
Kogepunkt: 165…190 °C/1,5mmHg
Smeltepunkt: 111 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01606235
CAS-nummer: 1776-37-0