3-Iodo-1H-indazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305076-1G OR305076-5G
APOSOR305076-1GEA 164 DKK
APOSOR305076-1G APOSOR305076-5G
3-Iodo-1H-indazole 98%
3-Iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₅IN₂
Smeltepunkt: 139…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972469
CAS-nummer: 66607-27-0