3-Iodo-6-nitro-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305075-1G OR305075-5G
APOSOR305075-1GEA 218 DKK
APOSOR305075-1G APOSOR305075-5G
3-Iodo-6-nitro-1H-indazole
3-Iodo-6-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄IN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07781652
CAS-nummer: 70315-70-7