7-Isoquinolinol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 7-Hydroxyisoquinoline, Isoquinolin-7-ol
OR30506-5G OR30506-25G
APOSOR30506-5GEA 1290 DKK
APOSOR30506-5G APOSOR30506-25G
7-Isoquinolinol 98%
7-Isoquinolinol
Formel: C₉H₇NO
Molekylvægt: 145.16 g/mol
Smeltepunkt: 226…228 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00456131
CAS-nummer: 7651-83-4